Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Colonnes NAP-25
Pour une purification rapide et efficace de l’ADN et des oligonucléotides (> 10-mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionnées avec Sephadex™ G-25 de qualité ADN
284.00€ - 609.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides |
---|---|
Comprend | Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons |
Type de produit | NAP-25 |
Includes: Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10004064
|
Cytiva
17-0852-01 |
20/boîte |
284.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10186464
|
Cytiva
17-0852-02 |
50/boîte |
609.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les colonnes jetables pré-conditionnées avec gel de qualité ADN Sephadex™ G-25 fonctionnent uniquement par gravité
- Disponibles en trois tailles selon le volume d’échantillon : 0,5 ml (NAP-5 ), 1 ml (NAP-10) ou 2,5 ml (NAP-25)
- Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Informations sur la commande
Le gel qualité ADN Sephadex G-25 est livré dans un tampon de colonne composé d’eau distillée avec 0,15 % de biocide CG/ICP Kathon™.
Spécification
Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides | |
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons | |
NAP-25 |