Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ mcKLH (in PBS)
Préparez des immunogènes (conjugués de protéines porteuses d’haptène) avec l’antigène de votre choix et une KLH de mariculture à l’aide de différentes chimies de conjugaison.
Marque: Thermo Scientific™ 77600
411.00 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
L’hémocyanine de patelle de mariculture (mcKLH) Imject Thermo Scientific™ est formulée pour obtenir des performances optimales avec différentes chimies de conjugaison. Elle comprend un kit complet pour la préparation de protéines porteuses d’haptène médiées par cyanamide.
La KLH de mariculture (mcKLH) est purifiée et lyophilisée dans des tampons qui en optimisent la stabilité et la solubilité en vue de la conjugaison avec les haptènes. Cette grosse protéine complexe contient des centaines de sites par molécule, qui permettent une conjugaison efficace de s peptides et autres antigènes à l’aide de réticulateurs réactifs aux amines et aux carboxyles.Les préparations d’un tampon phosphate sont prêtes pour la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes au moyen du réticulant glutaraldéhyde ou ester (NHS) réactif aux amines. Les préparations d’un tampon MES sont optimisées pour la conjugaison de protéines porteuses de peptides avec le réticulant carbodiimide réactif aux carboxyles, appelé l’EDC (ou EDAC). Le kit de centrifugation EDC Imject comprend des unités prêtes à l’emploi de protéine porteuse KLH, des tampons de réaction optimisés et des colonnes de centrifugation de dessalage sans problème pour la préparation immunogène à l’aide de la méthode EDC.
Points clés :
Conditionnements pratiques – Vous avez le choix entre la protéine KLH lyophilisée ou le kit de conjugaison d’EDC complet
Conjugaison à haut rendement – Chaque molécule de KLH contient des centaines d’amines primaires disponibles pour le couplage des haptènes par le biais d’agents de réticulation EDC ou ester NHS
Qualité garantie – La KLH de mariculture purifiée et stabilisée conserve sa solubilité dans les solutions aqueuses, contrairement aux sources traditionnelles de la protéine porteuse
Source durable – La KLH est prélevée sur certaines populations du mollusque Megathura crenulata (patelle) de mariculture, non issues de populations sauvages
Hautement immunogène : La KLH possède une masse moléculaire élevée (0,5 à 13 millions de daltons ; agrégats de sous-unités de 350 et 390 kDa) et provoque une réponse immunitaire plus forte que la BSA ou l’ovalbumine
Spécification
Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
|
|
Imject™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.