Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables Immuno blancs et noirs
Maintient les puits en place grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et en noir, garantissant une manipulation facile des dosages par fluorescence et luminescence.
280.80€ - 585.00€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Blocage de la plaque | Néant |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063743
|
Thermo Scientific™
446471 |
MaxiSorp | Noir |
550.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10521834
|
Thermo Scientific™
446473 |
PolySorp | Noir |
436.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10435205
|
Thermo Scientific™
463200 |
PolySorp | Blanc |
570.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10436473
|
Thermo Scientific™
463201 |
MaxiSorp | Blanc |
585.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10089174
|
Thermo Scientific™
95029800 |
Universal Binding | Black |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Maintenez les puits en place en toute sécurité grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ en blanc et noir, garantissant que les dosages de fluorescence et de luminescence sont faciles à manipuler.
Inclus avec certificat Conditionnement: carton de 6 sachets de 10 plaquesSpécification
Plaque à barrettes | |
Polystyrène | |
Néant |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.