Learn More
Thermo Scientific™ Modules Immuno standard transparents
Bénéficiez d’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre au cours de vos analyses grâce aux modules Immuno standard transparents. Compatibles avec les équipements standard.
Marque: Thermo Scientific™ 441254
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.48000kg
Description
Travaillez sur des applications assurant une parfaite reproductibilité d’un puits à un autre grâce aux modules Immuno Thermo Scientific™ standard transparents équipés de plaques de module Nunc™, Immulon™ et Microtiter™ développées pour les techniques ELISA. Fabriqués pour être compatibles avec les équipements standard, ces modules apportent beaucoup de souplesse dans l’utilisation de composants avec petits volumes d’échantillons. Ils reposent sur les meilleures normes qualité et certifications du marché.
Choix de la surface PolySorp, Immulon 1B et UB (Universal Binding) pour adsorption de molécules hydrophobes Medisorp et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et lient un large éventail de biomolécules MaxiSorp, Immulon 4 HBX et EB• (Enhanced Binding) sont hydrophiles et idéales pour les dosages d'anticorps en sandwich MultiSorp est extrêmement hydrophile et particulièrement adapté aux glycanes et protéines solubles dans l'eau
• Immuno- Module
Spécification
No | |
No | |
Colorimetric | |
60 Cases | |
Clear | |
Polystyrene | |
250 μL | |
C | |
10 | |
60/Cs. | |
C8 |
Hydrophobic | |
Standard | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Frame | |
96 | |
PolySorp | |
60 | |
None | |
Lipids |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.