Learn More
3M™ Freeze Watch™ Indicateur 9805FW
Comprend un liquide indicateur très sensible à l’intérieur d’une ampoule spécialement conçue pour surveiller l’exposition des produits sensibles à la température aux températures de congélation.
Marque:  3M™ Freeze Watch™ 7000002736
Informations supplémentaires : Poids : 0.48500kg
Code produit. 17288510
  • 4637.50€ / 400 pièces
Expédition estimée: 10-06-2024
Description
  • Solution économique pour surveiller l’exposition du produit aux températures de congélation.
  • Le support auto-adhésif se colle solidement à la plupart des matériaux d’emballage extérieurs.
  • Résultats visuels faciles à interpréter.
  • La température d’activation de 0°C / 32°F permet d’expédier correctement les articles sensibles au gel.
Spécification
Spécification
400/carton
58 mm
0°C
2,283 po
32°F