Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15555039
  • 85.65€ / 1 unité
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
E2
2 g
Cylindrique
Acier inoxydable
2 g