Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2 avec certificat
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
131.44€ - 1446.90€
Spécification
Classification | E2 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15535189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
1446.90€
1 unité |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15535069
|
Fisherbrand™
|
50 g |
185.50€
1 unité |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15575069
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
505.62€
1 unité |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15585059
|
Fisherbrand™
|
1 g |
131.44€
1 unité |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15585069
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
764.26€
1 unité |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15595069
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
1081.20€
1 unité |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15545069
|
Fisherbrand™
|
100 g |
197.16€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15555069
|
Fisherbrand™
|
200 g |
224.72€
1 unité |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15565069
|
Fisherbrand™
|
500 g |
382.66€
1 unité |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15525069
|
Fisherbrand™
|
20 g |
166.42€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15515069
|
Fisherbrand™
|
10 g |
156.88€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505069
|
Fisherbrand™
|
5 g |
147.34€
1 unité |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
- En conformité avec OIML R111
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
Spécification
E2 | |
Acier inoxydable | |
Cylindrique |