Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1 avec certificat
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
82.04€ - 1372.70€
Spécification
Classification | F1 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15585079
|
Fisherbrand™
|
500 g |
277.72€
1 unité |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15535079
|
Fisherbrand™
|
10 g |
92.75€
1 unité |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15575079
|
Fisherbrand™
|
200 g |
167.48€
1 unité |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15595079
|
Fisherbrand™
|
1 kg |
320.12€
1 unité |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15545079
|
Fisherbrand™
|
20 g |
100.59€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15555079
|
Fisherbrand™
|
50 g |
105.89€
1 unité |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15555189
|
Fisherbrand™
|
10 kg |
1372.70€
1 unité |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15565079
|
Fisherbrand™
|
100 g |
121.90€
1 unité |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15525079
|
Fisherbrand™
|
5 g |
84.91€
1 unité |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15515089
|
Fisherbrand™
|
5 kg |
811.96€
1 unité |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15515079
|
Fisherbrand™
|
2 g |
83.48€
1 unité |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505089
|
Fisherbrand™
|
2 kg |
502.44€
1 unité |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15505079
|
Fisherbrand™
|
1 g |
82.04€
1 unité |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
Spécification
F1 | |
Acier inoxydable | |
Cylindrique |