Learn More
Acide indole-3-propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11371737
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
830-96-6
C11H11NO2
189.21
MFCD00005660
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
3744
CHEBI:43580
3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Indole-3-propionic acid is a reactant for preparation of fluorescent analogues of strigolactones, melanocortin receptors ligands, histamine H4 receptor agonists, and NR2B/NMDA receptor antagonists. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used to Study as an adjunct to improve perfusion after liver transplant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide indole-3-propionique est un réactif pour la préparation dʼanalogues fluorescents des strigolactones, des ligands des récepteurs mélanocortine, des agonistes des récepteurs H4 de lʼhistamine et des antagonistes des récepteurs NR2 B/NMDA. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé pour étudier comme adjuvant pour améliorer la perfusion après une greffe du foie.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Indole-3-propionic acid
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 25 g
Beilstein 147733
Informations sur la solubilité It is slightly soluble in water.
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 98%