Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Expert Series
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue. Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
243.00€ - 555.00€
Spécification
Matériau | PEEK |
---|---|
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Type de solution de remplissage | Polymère Xerolyt |
Référence interne | ARGENTHAL |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10454353
|
METTLER TOLEDO™
51343104 |
InLab™ Expert NTC30 | Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée (NTC30) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
338.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10009552
|
METTLER TOLEDO™
51343100 |
InLab™ Expert | Électrode pH combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
243.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10610904
|
METTLER TOLEDO™
51343103 |
InLab™ Expert DIN | Électrode de pH combinée avec sonde de température intégrée Pt1000 | Fiche banane DIN 19262, 4 mm | pH-mètre |
341.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10040073
|
METTLER TOLEDO™
51343102 |
InLab™ Expert Pro-ISM (2 m) | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC / RCA | Câble fixe au capteur |
399.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10454543
|
METTLER TOLEDO™
51343105 |
InLab™ Expert Pt1000 | Électrode de pH combinée avec sonde de température intégrée Pt1000 | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
286.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10660324
|
METTLER TOLEDO™
51343101 |
InLab™ Expert Pro | Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée | BNC / RCA | Câble fixe au capteur |
378.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10447144
|
METTLER TOLEDO™
51340288 |
InLab™ Expert Go | Électrode de pH combinée, sonde de température intégrée | BNC/RCA IP67 | Câble fixe au capteur |
371.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10431435
|
METTLER TOLEDO™
51344102 |
InLab™ Expert Go-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC/RCA IP67 | Câble fixe au capteur |
550.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10594925
|
METTLER TOLEDO™
51344104 |
InLab™ Expert Go-ISM (10 m) | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC/RCA IP67 | Câble fixe au capteur |
555.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11394203
|
METTLER TOLEDO™
30014096 |
InLab™ Expert Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC / RCA | Câble fixe au capteur |
429.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Idéales pour les échantillons critiques comme les suspensions ou les échantillons de composition inconnue.Les électrodes combinées pH et pH / ATC Mettler-Toledo Expert Series avec jonction ouverte mettent l’électrode de référence en contact direct avec le milieu mesuré, éliminant ainsi le risque de contamination ou de blocage.
- La tige PEEK™ est chimiquement et mécaniquement robuste et reste fiable même dans les conditions les plus difficiles
Specifications
PEEK | |
0°C à 100°C | |
ARGENTHAL | |
120 mm | |
12 mm |
0 à 14 | |
Polymère Xerolyt | |
Verre en U | |
0,47 in |