Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Routine Series
Pour une mesure précise d’un large éventail de types d’échantillons. Grâce à la technologie EQUITHAL™, les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Routine Mettler Toledo garantissent des temps de réponse plus courts malgré de grands changements de température.
Marque: METTLER TOLEDO™ 51343050
241.88 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Description
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact et portatifs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Les électrodes Intelligent Sensor Management (ISM) capturent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec l’échantillonneur automatique InMotion pour automatiser la mesure et le nettoyage d’au plus 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau potable
- Solutions à haute salinité ou eau de mer
- Échantillons microbiologiques
- Acides corrosifs et bases
- Laboratoire
- Produits chimiques
- Valeurs de pH élevées
- Compatible avec les tampons TRIS
Accessoires & Entretien
- Rechargeable 3M KCl (51350072) : Maintenez la sonde remplie d’électrolyte pour obtenir des résultats précis
- Embout : Ouvrir l’orifice de remplissage pendant la mesure et remplir également la solution électrolytique
- Jonction en céramique
- Stocker dans une solution de stockage 3M KCI(51350072) ou InLab (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec les tampons METTLER TOLEDO (sachets : 51302080, flacons : 63056116)
Informations sur la commande
Câble non inclus (vendu séparément).
Spécification
S7 | |
Verre | |
0°C à 100°C | |
3 mol/L de KCl | |
S7 à BNC (30281915) | |
Verre HA | |
<20°s. | |
32° à 212°F | |
4,72 in | |
0,47 in |
céramique | |
0 à 14 | |
Électrode combinée | |
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Routine | |
3 mol/L de KCl | |
0 à 100°C | |
120 mm | |
12 mm |