Learn More
Gosselin™ Étaleurs d’innoculation en T
Pour la répartition sur une surface de milieux solides dans des applications microbiologiques. Les étaleurs d’inoculation en forme de T Gosselin™ sont en PS.
185.00€ - 682.00€
Spécification
Couleur | Vert |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Longueur (métrique) | 148 mm |
Forme | En T |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11749515
|
Gosselin™
ETAT-03 |
1500/boîte |
682.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11774166
|
Gosselin™
ETAT-01 |
500/boîte |
185.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plus de précision
- Produit stérile et jetable
- Conditionnés en sachets à glissière inviolables
Specifications
Vert | |
148 mm | |
Oui |
Stérile | |
En T |