Learn More
Invitrogen™ Réactif Cellfectin™ II
Formulation de lipides cationiques conçue pour la transfection optimale des cellules d’insectes.
Marque: Invitrogen™ 10362100
1368.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21880" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10500kg
Includes: Contient un tube (1 ml) de réactif Cellfectin II.
Description
Cellfectin II est une version améliorée du réactif original Cellfectin. Tout en procurant la même qualité de performance que le Cellfectin, le réactif Cellfectin II est fabriqué pour garantir la constance d’un lot à l’autre et il est optimisé pour être utilisé dans un protocole plus rapide. L’utilisation du réactif Cellfectin II conduit à une transfection efficace et constante des cellules Sf9, Sf21 et de la lignée cellulaire High Five™ lorsque les systèmes d’expression utilisant BaculoDirect™ et InsectSelect™ sont utilisés. Le réactif Cellfectin II peut aussi être utilisé pour transfecter les cellules de mammifère adhérentes ou en suspension dans des milieux de culture contenant du sérum ou exempts de sérum.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Contient un tube (1 ml) de réactif Cellfectin™ II. Stocker à 4°C. Ne pas congeler. | |
ADN baculovirus, ADN plasmide | |
Systèmes d’expression BaculoDirect et InsectSelect | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Réactif | |
Non |
Cellules d’insecte | |
Transfection basée sur les lipides | |
Expression de protéines et transfection | |
Cellfectin™ | |
1 ml | |
Glace |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.