Learn More
Invitrogen™ Kit pCR™8 / GW / TOPO™ TA Cloning avec cellules compétentes E. coli One Shot™ TOP10
Offre un clonage simple en 5 minutes et un accès à la plateforme de vecteur de clonage par recombinaison Gateway
Marque: Invitrogen™ K250020
599.28 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04000kg
Includes: Vecteur pCR8 / GW / TOPO prêt à l’emploi adapté à TOPO, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR, E. coli chimiquement compétentes TOP10, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19.
Description
- Contient le MCS minimal, donc séquence plus d’insert et moins de vecteur
- Sites brevetés att, vecteur pCR™8 pour créer un clone d’entrée ; ce qui facilite l’accès, par le biais du clonage par recombinaison Gateway, à toute une série de vecteurs d’expression en évitant le sous-clonage fastidieux. Vous gagnez ainsi un temps de recherche précieux
- Sites att pour une recombinaison rapide dans toute une gamme de vecteurs de destination Gateway
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Séquençage de sites d’amorce dans 55 bp du site d’insertion
- Gène de résistance à la spectinomycine pour une sélection fiable dans E. coli
- Sites EcoRI flanquant le site d’insertion du produit PCR, pour une excision simple des inserts
Clonage, clonage Gateway, clonage PCR
Spécification
TOPO™ avec Gateway™ | |
One Shot™ | |
pCR |
Le kit pCR™8 / GW / TOPO™ TA Cloning contient le vecteur pCR™8 / GW / TOPO™ prêt à l’emploi adapté à TOPO™, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR, E. coli chimiquement compétentes One Shot™ TOP10, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19. Stockez les cellules d’E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. | |
Kits de clonage TA |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.