Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 2000
Réactif de transfection polyvalent capable de transfecter efficacement la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension.
303.00€ - 9650.00€
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10696153
|
Invitrogen™
11668019 |
1,5 ml |
1106.00€
1.50mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10600714
|
Invitrogen™
11668500 |
15 mL |
9650.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10696343
|
Invitrogen™
11668027 |
0,75 mL |
652.00€
750µL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12313563
|
Invitrogen™
11668030 |
0,3 mL |
303.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est un agent de transfection polyvalent capable de transfecter la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension. Les chercheurs utilisent le réactif Lipofectamine™ 2000 pour les expériences d’extinction de gènes par ARNsi et ARNsh, ainsi que pour les études d’expression génétique. Le Lipofectamine 2000 est le meilleur réactif de transfection mis au point par Life Technologies pour la co-transfection d’ARNsi et de l’ADN plasmidique.
- Une efficacité de transfection exceptionnelle sur une très large gamme de lignées cellulaires et les plus hauts niveaux d’expression des protéines recombinantes
- Des performances supérieures pour la co-transfection du pARNi et de l’ADN plasmide
- Une efficacité prouvée dans la présence de sérum : élimine le besoin de changer de milieu de culture à la suite de la transfection
- Des performances fiables pour les applications à rendement élevé
- Le meilleur choix pour établir des lignées cellulaires stables
Información de órdenes
Emballage durable. Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.