Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT™
Protège l’ARNm et améliore les rendements totaux d’ADNc
Marque: Invitrogen™ 10777019
204.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT est un inhibiteur puissant non compétitif des ribonucléases de type pancréatique telles que la RNase A ; il est utilisé pour éviter la détérioration de l’ARN dans de nombreuses applications. L’inhibiteur de ribonucléase recombinante RNaseOUT est une protéine acide ayant un poids moléculaire d’environ 52 kDa. L’inhibiteur RNaseOUT inhibe la RNase A, la RNase B et la RNase C.
Applications Synthèse de l’ADNc, la RT-PCR et la transcription et la traduction in vitro
Source Purifié par chromatographie d’affinité à E. coli exprimant un gène porcin cloné
Tests de performances et de qualité Pureté SDS-PAGE, dosage de l’endodésoxyribonucléase, concentration protéique, activité spécifique, performances évaluées par RT-PCR
Définition d’une unité Une unité inhibe 5 ng de RNase A de 50 % à l’aide d’un substrat de cytidine monophosphate cyclique 2’, 3’ (cCMP)
Conditions de réaction de l’unité 100 mM de Tris-acétate (pH 6,5), 1 mM d’EDTA, 0,2 mm de cCMP, 2 μg de RNase A dans 1 ml, pendant 0 à 10 min, à 25°C
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
100 mM | |
10 min. | |
Glace carbonique |
Conserver à -20°C. Éviter d’exposer le produit à des changements fréquents de température. L’inhibiteur de ribonucléase RNaseOUT™ nécessite 1 mM de DTT pour maintenir l’activité. Le produit est garanti pendant 6 mois à compter de la date d’achat, sauf mention contraire dans la documentation produit. |
|
RNaseOUT™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.