Learn More
Isohexane, pour GC, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
200 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | iso-Hexane |
Point de fusion | -154°C |
CAS | 64742-49-0 |
Couleur | Incolore |
Formule linéaire | CH3(CH2)4CH3 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Nom IUPAC | Ether de pétrole 40-60°C |
Densité | 0.66 g/cm3 (20°C) |
Point d’ébullition | 48°C to 65°C (1013 hPa) |
Quantité | 200 L |