Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Utilisé comme barre enzymatique pour éviter l’inactivation des enzymes, ainsi que pour la préparation d’échantillons PCR*, le transport d’échantillons et la décongélation lente d’échantillons congelés.
59.75€ - 197.40€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type | Gamme de températures | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10579291
|
Eppendorf™
3880001166 |
Tubes de 1,5/2,0 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | 0C |
61.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10604311
|
Eppendorf™
3880001174 |
Tubes de 1,5/2,0 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | –21°C |
61.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10343771
|
Eppendorf™
3880000160 |
Récipients de 0.5 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | 0C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10459072
|
Eppendorf™
3880000178 |
Récipients de 0.5 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | –21°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10798551
|
Eppendorf™
3880000046 |
Tubes de 0,5 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | –21°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10613751
|
Eppendorf™
3880000020 |
Récipients de 0.5 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | 0C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10202271
|
Eppendorf™
3880001026 |
Tubes de 1,5/2,0 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | 0C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10018550
|
Eppendorf™
3880001042 |
Tubes de 1,5/2,0 ml | Ensemble IsoSafe et IsoPack | –21°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Peut contenir 24 tubes (tubes à centrifuger Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml ou tubes à bouchon à vis Safe-Twist de 1,7 ml)
- IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
- Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
- Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
- Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
- Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottants et peuvent être centrifugés dans un rotor de plaque de microtitration Spécialisé dans le refroidissement efficace et continu des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.