Learn More
Fisherbrand™ Bacs à glace isothermes
Longue durabilité et excellente isolation. Les bacs à glace isothermes Fisherbrand™ sont des récipients idéals pour maintenir au froid les contenus les plus froids, y compris la glace sèche et l’azote liquide. Pratiques et faciles à utiliser, dotés de couvercles qui s’emboîtent fermement sous le bac. Disponibles en trois tailles à code couleur.
112.49€ - 228.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Azote liquide, glace sèche, eau de glace, boues de sel de glace, etc. |
---|---|
Matériau | PUR |
Type | Bac à glace |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Régulation de la température | Refrigerated |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11334085
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 4 l | 38,1 x 25,4 x 14 cm |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11324085
|
Fisherbrand™
|
Vert | 1 L | 26.7 × 19.55 × 11.4 cm |
112.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11344085
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 9 l | 52,1 x 29,2 x 16,3 cm |
228.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Récipients idéals pour les environnements les plus froids- PUR rigide moulé d’une pièce, offrant une grande durabilité et une forte stabilité lors de la réfrigération d’échantillons
- Excellentes propriétés d’isolation ; Idéaux avec l’azote liquide, la glace sèche, l’eau glacée, les mélanges glace-sel, etc.
- Le couvercle ajusté offre un niveau minimum d’évaporation et possède un bouton encastré ergonomique.
- Les récipients ne suintent pas, ne fuient pas, ne se cassent pas et ne se déforment pas dans des conditions d’utilisation normales.
- Supportent des températures comprises entre -196 et +95°C
- Les couvercles s’emboîtent bien sous le bac, car ils sont conçus pour être utilisés ensemble.
- Poignées moulées garantissant une manipulation et un transport sûrs
- Bec verseur de précision pour un vidage facile
- Conception conique pour un empilage aisé
- Codage couleur (vert, bleu, rouge) facilitant l’organisation et l’identification
Spécification
Azote liquide, glace sèche, eau de glace, boues de sel de glace, etc. | |
Bac à glace | |
Refrigerated |
PUR | |
Not Autoclavable | |
-196°C à +95°C |