Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre à thermocouple de type K étanche
Un thermomètre numérique étanche qui offre des mesures de températures d’une grande précision grâce aux nombreuses sondes interchangeables.
Marque: Hanna Instruments™ HI935005
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.47700kg
Description
- Le thermomètre à thermocouple de type K est un thermomètre numérique étanche qui peut être utilisé avec de nombreuses sondes de type K.
- Offre des mesures de températures d’une grande précision grâce aux nombreuses sondes interchangeables
- Offre deux plages de mesure allant de -50,0 à 199,9°C et de 200 à 1350°C pouvant également être affichées en °F (-58,0 à 399,9°F et 400 à 2462°F)
- Avec une précision à pleine échelle de ±0,2 %, il convient parfaitement aux mesures de températures en laboratoire ou sur le terrain.