Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation à filetage à vis en verre de 20 ml Kimble™
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
117.00€ - 510.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 20 ml |
À utiliser avec (application) | Identification rapide et facile |
Type d’emballage | Plateaux cellulaires |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11832943
|
DWK Life Sciences
74504-20 |
Bouchon à vis fixé de 22 mm | PP | Feuille de métal à renfort de pâte |
117.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17731088
|
DWK Life Sciences
74505-20 |
Bouchon à vis fixé de 22 mm | Polypropylène | Mousse de polyéthylène |
355.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17741088
|
DWK Life Sciences
74515-20 |
Bouchon à vis non fixé de 22 mm | Urée | Cône Poly Seal |
510.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15766018
|
DWK Life Sciences
74501-20 |
Bouchon à vis fixé | Urée | Disque en polyéthylène |
385.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17721088
|
DWK Life Sciences
74500-20 |
Bouchon à vis fixé | Urée | Feuille / liège |
367.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Fabriqués en verre borosilicaté KG-33
Variété de matériaux de bouchons et de revêtements disponibles.
Informations sur la commande
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux cellulaires dotés de coordonnées alphanumériques pour une identification rapide et facile. Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour préserver la propreté. Chaque plateau contient 100 flacons, cinq plateaux par boîte. Les bouchons sont fournis dans des sachets en polyéthylène de 100.
Spécification
Blanc | |
20 ml | |
Plateaux cellulaires | |
ASTM E438 |
Verre borosilicaté | |
Identification rapide et facile | |
0,67 oz. |