Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre Kimble™ pour l’analyse de l’eau de l’EPA
Sans bouchon.
432.00€ - 560.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Certifications/Conformité | EPA 601, 602, 603, 604 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12703077
|
DWK Life Sciences
60958A-4 |
Transparent | 20 ml | 144 |
432.00€
432 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12713077
|
DWK Life Sciences
60958A-6 |
Transparent | 30 ml | 144 |
497.00€
432 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13080013
|
DWK Life Sciences
60958A-912 |
Transparents | 40 ml | 144 |
510.00€
432 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13111643
|
DWK Life Sciences
60958A-16 |
Transparent | 60 ml | 144 |
560.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Flacons en verre borosilicaté KG-33 transparents ou ambrés 203 avec filetages à vis.
- Filetages GPI 24-400
- Sans bouchons
Compliance
Les flacons sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants dans l’eau (réf. Méthode de l’EPA américaine 601, 602, 603 et 604).
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchon à vis | |
EPA 601, 602, 603, 604 |