Learn More
Lingette blanche pour travaux délicats KIMTECH Science™
Essuyez les liquides avec une lingette absorbante multi-épaisseurs et à faible peluchage pour un dépoussiérage en profondeur. Les lingettes pour tâches délicates Kimberly-Clark™ KIMTECH Scientific™ sont idéales pour le nettoyage de la verrerie, des instruments et des surfaces / pièces délicats.
Marque: Kimtech 7557
110.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21908" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 3.41200kg
Description
Une gamme de lingettes haute performance, idéales pour les environnements de salle blanche ISO classe 4 ou supérieure.Idéales pour : le nettoyage de la verrerie, des instruments et des surfaces / pièces délicates ; l’essuyage des liquides avec une lingette absorbante multi-épaisseurs et à faible peluchage pour un dépoussiérage en profondeur.
Disponibles sous les formats suivants : Format de 100 ou 200 lingettes en papier blanches, distribuées par une boîte POP-UP flexible, permettant un accès contrôlé aux lingettes hygiéniques pour le nettoyage ou l’essuyage lors de vos déplacements.
Spécification
Lingette | |
21 cm | |
Blanc | |
Compatible avec les environnements de laboratoire ISO classe 4 ou supérieure. | |
2 plis |
20 cm | |
Papier | |
Essuyage de liquides ou nettoyage de surfaces, pièces, instruments et verre délicats. | |
100 feuilles x 24 boîtes distributrices |