Learn More
KjTabs VCM : comprimés catalyseurs Kjeldahl, Velp scientifica™
Les VCM KjTabsTM sont des comprimés catalyseurs Kjeldahl universellement applicables avec une faible teneur en cuivre. Les solutions parfaites pour accélérer la digestion de vos échantillons.
Marque: Velp Scientifica A00000274
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : CAS : 7758-99-8 Poids : 1.50000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Description
Les KjTabs™ adaptés pour répondre à vos besoins
L’utilisation de catalyseurs est désormais reconnue et officiellement acceptée par les normes principales telles que l’AOCS, l’AOAC, l’AACC et l’ISO pour accélérer la digestion de Kjeldahl.
Le VCM KjTabs™ est constitué de comprimés prédosés avec précision composés de sulfates, pour augmenter le point d’ébullition de l’acide sulfurique, et de cuivre (Cu) comme sel métallique afin d’accélérer le processus de minéralisation.
Les VCM KjTabs™ sont universellement applicables, avec une faible teneur en cuivre
3,5 g de K2SO4 + 0,1 g de CuSO4 x 5H2O
1 000 pièces.
Suggestions d’application des comprimés catalyseurs KjTabs™ par des experts analytiques VELP
- Détermination des protéines dans les fruits à coque et les produits à base de fruits à coque (amandes, noix, noisettes, noix de coco), les graines et les céréales
- Détermination de N/protéines dans la farine (fèves de soja et lupins)
- Détermination des protéines brutes dans la viande et les produits à base de viande
- Détermination des protéines dans les levures compressées et granulaires
- Détermination des protéines dans le sucre, le sirop, la mélasse
- Détermination des protéines dans les spaghettis et macaronis à base de blé, les pâtes aux œufs
- Détermination de la teneur en azote dans l’urée
- Détermination de l’azote total dans l’eau
- Détermination de la teneur en azote dans le caoutchouc naturel brut et le latex de caoutchouc
Spécification
1000 Pc./Box |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: copper sulphate pentahydrate