Learn More
DWK Life Sciences Micropipettes jetables borosilicatées Kimble™ avec support
Mesurez de très petites quantités de liquide dans le laboratoire avec les micropipettes jetables borosilicatées Kimble™ avec support.
71.25€ - 114.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438 |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution |
Type | Micropipette |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13015813
|
DWK Life Sciences
764500-0010 |
41 mm |
71.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13085803
|
DWK Life Sciences
764500-0002 |
32 mm |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté
- Avec support
Spécification
USP type I, ASTM E 438 | |
Ensemble de 1 poire et 1 flacon de distribution | |
Oui |
Verre borosilicaté | |
Micropipette |