Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ensemble de microfiltration Ultra-Ware™ avec support en verre fritté (25 mm)
Conçue pour traiter de petits volumes de liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque: DWK Life Sciences 953705-0000
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Conçue pour traiter de petits volumes de liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Fourni avec une base de support en verre fritté de porosité 40-60 microns, un entonnoir 15 ml gradué, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n 5
- Les réservoirs sont gradués de 5 à 15 ml par incréments de 1 ml
- La taille du préfiltre est de 16 mm de diamètre
- La surface approximative du filtre est de 2,5 cm2
- La connexion à notre flacon de filtration 125 ml (disponible en accessoire) s’effectue avec un bouchon en silicone n 5
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Spécification
Verre | |
1 po | |
6 in |
15 ml | |
2,5 cm | |
15,2 cm |