Learn More
Copan Diagnostics Étaleurs en L
Étaleurs en L
256.97€ - 271.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Plaques de culture |
Forme | En L |
À utiliser avec (application) | Conçu pour la répartition d’échantillons liquides. Permet de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ou découper le milieu de culture |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11726548
|
Copan Diagnostics
174CS01 |
1/paquet à ouverture facile ; 500 étaleurs/boîte |
256.97€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736548
|
Copan Diagnostics
174CS05 |
5/paquet à ouverture facile ; 1000 étaleurs/boîte |
271.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Étaleurs en L
Étaleurs en plastique en L
- Pour l’étalage d’échantillons liquides
- Le pied de l’étaleur a une surface arrondie et complètement lisse, exempte de bords rugueux et d’imperfections dans le plastique
- Permet de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ou découper le milieu de culture
- Disponibles en deux tailles de boîtes à ouverture facile stériles, cinq ou dix étaleurs par paquet
Spécification
Plastique | |
Plaques de culture | |
Conçu pour la répartition d’échantillons liquides. Permet de répartir uniformément des échantillons liquides sur la surface des plaques de gélose sans entailler ou découper le milieu de culture |
Stérile | |
En L |