Learn More
Labconco™ Flacons Fast-Freeze™, bouchons en caoutchouc uniquement
Pour une utilisation avec les flacons Fast-Freeze
49.20€ - 215.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Poids (impériale) | 1 lb |
Poids (métrique) | 0,5 kg |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) de l’adaptateur supérieur de flacon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15173025
|
Labconco™
7544000 |
80 mL | 1,27 cm |
49.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11791489
|
Labconco™
7544200 |
300 ml | 1,9 cm |
98.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11964809
|
Labconco™
7544400 |
900 ml | 1,9 cm |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour une utilisation avec les flacons Fast-Freeze
- Bouchon en caoutchouc de silicone souple et non contaminant ; se clipse et se déclipse facilement, tout en assurant une étanchéité sous vide fiable
Spécification
Verre borosilicaté | |
1 lb | |
0,5 kg |