Learn More
Labconco™ Racks en acier inox pour systèmes d’évaporation RapidVap™ Vacuum et N2
Click to view available options
Volume (métrique):
170 mL
600 mL
Description
Les racks en acier inox maintiennent les tubes RapidVap en position verticale.
Les racks en acier inox disposent de huit emplacements pour maintenir les tubes RapidVap à la verticale. Pour une utilisation avec des tubes de 600 ml.
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’évaporation à vide RapidVap et d’évaporation N2 |
Capacité | Tubes en verre de 600 ml |
Matériau | Acier inoxydable |
Nbre de positions | 8 |
Type | Portoir pour tubes à essai |
Volume (métrique) | 600 mL |
Poids (impériale) | 2 lb |
Poids (métrique) | 0,9 kg |