Learn More
Labconco™ Pompes à vide à membrane VACUUBRAND
La pompe à vide à membrane VACUUBRAND est dimensionnée pour être utilisée avec les concentrateurs centrifuges CentriVap, les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap et les dessiccateurs à vide et est utilisée avec de nombreux autres équipements de laboratoire nécessitant une source de vide.
Marque:  Labconco™ 7393001
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 13470037
  • 6445.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
La pompe à vide à membrane VACUUBRAND est dimensionnée pour être utilisée avec les concentrateurs centrifuges CentriVap, les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap et les dessiccateurs à vide et est utilisée avec de nombreux autres équipements de laboratoire nécessitant une source de vide.
  • Les pièces en contact avec des liquides de ces pompes à membrane sont revêtues de PTFE pour une résistance à la corrosion.
  • Les capacités de déplacement varient de 27 à 88 L par minute.
Spécification
Spécification
< 2 mbar
230 V, 50/60 Hz
40,0 lb
Pompe à vide
Système d’évaporation sous vide RapidVap
3 A
23,1 x 38,1 x 17 cm
18,0 kg
63 l/min (60 Hz) ; 57 l/min (50 Hz)