Learn More
Koettermann™ Siège pivotant de laboratoire
Chaise pivotante de laboratoire réglable avec glissières. La chaise pivotante de laboratoire Koettermann™ dispose d’un siège en mousse PU et d’un dossier, ainsi que d’un repose-pieds.
Marque: Koettermann™ 942-00002
314.84 EUR valable jusqu'au 2024-11-01
Utilisez le code promo "21705" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réglable
- Siège en mousse PU et dossier
- Repose-pieds
Spécification
Siège pivotant de laboratoire | |
Hauteur | |
Glissières et piètement |
Noir | |
de 560 à 820 mm | |
Oui |