Learn More
JULABO™ Contrôleur de température de laboratoire LC4
Fournit des mesures et des tâches de contrôle, de sécurité et de surveillance liées à la température. Comprend un clavier multi-affichage (LED) et à l’épreuve des projections. Les fonctions d’avertissement de température élevée / basse avec un signal sonore breveté garantissent un fonctionnement sûr. Applications types : chauffe-ballons, bains chauffants et tapis chauffants.
Marque: JULABO™ 9700140
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Régulation de la température PID
- Grand écran LED lumineux
- Indication constante du point de consigne et des valeurs réelles
- Pavé de touches à l'épreuve des projections
- Coupure réglable en cas de surchauffe
- Interface RS232
Spécification
CE | |
50 % à 40°C | |
350°C | |
17 cm | |
17 x 17 x 16 cm | |
3 kg | |
LED | |
Chauffe-ballons, bains chauffants et tapis chauffants |
16 cm | |
17 cm | |
-50°C à +350°C | |
2 kW | |
LC4 | |
10 A | |
Contrôleur de température de laboratoire | |
230 V |