Learn More
Gestigkeit Harry Thermorégulateur de laboratoire
Le contrôleur de température contrôlé par microprocesseur TR 28-3T est une unité de régulation pour la plaque chauffante à haute température.
Marque: Gestigkeit Harry TR28-3T
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Unité de régulation pour la plaque chauffante à haute température
- Une fois la température sélectionnée avec le clavier, elle est maintenue constante par le contrôleur PID.
Spécification
1112°F | |
68°F à 1 112°F | |
20°C à 600°C | |
2,2 kg | |
Numérique |
1,8 m | |
600°C | |
200 x 65 x 280 mm | |
50/60 Hz | |
220/240 V |