Learn More
Dostmann Elecronic Thermomètre à insertion Labtherm
Avec une plage de mesure de 39,9°C à 249,9°C et une précision de ± 0,5°C, ce thermomètre pour la restauration numérique LabTherm est particulièrement adapté aux mesures dans les liquides, les denrées alimentaires, etc.
Marque: Dostmann Elecronic 5020-0398
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Description
- Thermomètre à insertion Labtherm
- Thermomètre de poche ergonomique avec embout d’insertion robuste
- Le long tube du capteur est particulièrement adapté aux mesures dans les liquides, les denrées alimentaires, etc.
- Thermomètre de restauration numérique LabTherm doté d’un affichage précis de la température sur une plage comprise entre - 39,9°C et 249,9°C