Learn More
Julabo™ Contrôleur de température de laboratoire LC6
Le contrôleur de température de laboratoire Julabo LC6 accomplit les tâches de mesure, de contrôle, de sécurité et de surveillance liées à la température
Marque: Julabo™ 9700160
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Régulation de la température PID
- Grand écran LED lumineux
- Indication constante du point de consigne et des valeurs réelles
- Pavé de touches à l'épreuve des projections
- Coupure réglable en cas de surchauffe
- Interface RS232
- Entrée du programmateur analogique et sortie de l’enregistreur de température
- Connexions pour 3 capteurs Pt100 (fonctionnement & en toute sécurité)
Spécification
Fonction d’avertissement de température haute et de température basse qui émet une tonalité qui retentit à intervalles | |
18 x 21 x 18 cm | |
LC6 | |
LCD, LED | |
230/50-60/14 Versions de tension supplémentaires disponibles |
-100°C à +400°C | |
Chauffage : 2 kW | |
4 kg | |
Contrôleur de température de laboratoire |