Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en PEBD
Les pipettes Pasteur en PEBD sont idéales pour les aliquotes et présentent une très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
47.95€ - 141.00€
Spécification
Matériau | PEBD |
---|---|
Quantité | 500/boîte |
Type de la partie supérieure | En forme de bulbe |
Type | Pipette Pasteur |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Gouttes/ml | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Gouttes/ml | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15443594
|
BRAND™
747775 |
1 mL | 1 mm | 50 mL | 144 mm |
125.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10646341
|
BRAND™
747765 |
2 ml | 3,3 mm | 22 à 26 | 152 mm |
96.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10562291
|
BRAND™
747760 |
3,5 ml | 3,2 mm | 21 à 28 | 152 mm |
74.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10222661
|
BRAND™
747755 |
1 ml | 3,4 mm | 25 à 30 | 150 mm |
70.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10100531
|
BRAND™
747750 |
3 ml | 2,8 mm | 25 à 27 | 152 mm |
47.95€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10721963
|
BRAND™
747770 |
4 ml | 3 mm | 60 à 75 | 150 mm |
141.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Fabriquées en PEBD
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre
- Idéales pour les aliquotes.
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermoscellage de la pointe.
- La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
- Résistantes à la stérilisation au gaz ou par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
PEBD | |
500/boîte | |
En forme de bulbe | |
Pipette Pasteur |