Learn More
Plomb(II) niobium (V)2-décaéthoxyde d’éthylhexanoate, 99 % (base de métaux), 10 % p/v dans l’éthanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 25 mL |
Numéro UN | UN1170 |
Sensibilité | Moisture Sensitive |
Poids de la formule | 1130.04 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide 10% w/v in ethanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Lead(II) niobium(V) 2-ethylhexanoate decaethoxide