Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
477.00€ - 1726.00€
Spécification
Type de livraison | Lentiviral |
---|---|
Format | Tube |
Type de contrôle | Contrôle négatif |
RNAi Type | ARNg |
Espèces | Humaine |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15607898
|
Invitrogen™
A32063 |
100 ml |
477.00€
100µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15920383
|
Invitrogen™
A32831 |
1 ml |
1726.00€
1mL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Le Lentivirus de contrôle négatif CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain.Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Le Lentivirus de contrôle négatif Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Spécification
Lentiviral | |
Contrôle négatif | |
Humaine | |
LentiArray™ | |
U6 |
Tube | |
ARNg | |
Modification génomique | |
ARNg | |
Glace carbonique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.