Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT, with GFP
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9.
477.00€ - 1724.00€
Spécification
Type de livraison | Lentiviral |
---|---|
Format | Tube |
Type de contrôle | Contrôle positif |
RNAi Type | ARNg |
Espèces | Humaine |
Alert:
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15697888
|
Invitrogen™
A32060 |
100 ml |
477.00€
100µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15910383
|
Invitrogen™
A32830 |
1 ml |
1724.00€
1mL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9.Le lentivirus de contrôle positif CRISPR Invitrogen™ LentiArray contre HPRT est un ARNg haute efficacité, validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %.
Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions de distribution idéales afin d’obtenir une efficacité d’édition maximale dans le modèle cellulaire de votre choix. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Spécification
Lentiviral | |
Contrôle positif | |
Humaine | |
LentiArray™ | |
U6 |
Tube | |
ARNg | |
Modification génomique | |
ARNg | |
Glace carbonique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.