Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à immersion totale remplis d’alcool rouge Fisherbrand™
Thermomètres à usage général / agitation pour une large application de besoins en laboratoire. Les thermomètres à immersion totale remplis d’alcool rouge Fisherbrand™ ont un fond blanc pour une meilleure lisibilité.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
- Avec graduations ambrées
- Raccord fixe
- Immersion jusqu’à 76 mm
- Ampoule renforcée pour l’agitation
Spécification
Usage général | |
305 mm | |
Thermomètre rempli de liquide | |
-10°C | |
1°C |
immersion partielle | |
Alcool rouge | |
110°C | |
-10°C à +110°C | |
76 mm |