Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief
Idéal pour une utilisation avec des liquides à faible viscosité. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable LiquiThief est essentiellement une grande seringue qui injecte le liquide dans l’échantillonneur. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
499.00€ - 773.00€
Spécification
Type de produit | LiquiThief |
---|---|
Matériau | HDPE |
Jetable | Oui |
Diamètre (métrique) externe | 21 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11965626
|
Sampling Systems™
8050H-500S |
100 mL | Stérile |
585.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11955626
|
Sampling Systems™
8050H-500 |
100 mL | Non stérile |
499.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11975626
|
Sampling Systems™
8050H-1000 |
190 mL | Non stérile |
621.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11985626
|
Sampling Systems™
8050H-1000S |
190 mL | Stérile |
773.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Caractéristiques principales :
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Convient à une utilisation dans les zones ATEX (longueurs de 500 mm et de 1000 mm uniquement)
- Disponible dans 3 tailles différentes
Fonctionnement :
- Insérez l’échantillonneur dans le produit.
- À la profondeur souhaitée, tirez la poignée vers le haut. Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important.
- Retirez l’échantillonneur du produit.
- Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon.
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Ceci comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou faisceau électronique au niveau SAL10-6.
Spécification
LiquiThief | |
HDPE | |
Oui | |
21 mm |