Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10730901
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H3LiO2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.02
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 56°C to 58°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Forme physique Poudre cristalline et morceaux adhérents
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Merck Index 15, 5577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Poids de la formule 102.02
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt