Learn More
Lithium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans THF/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 347701000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4039-32-1 Poids : 0.08900kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium | |
4039-32-1,109-99-9,100-41-4 | |
0.8900 g/ml | |
Flacon en verre AcroSeal™ | |
MFCD00008261 | |
04,296 ; 05,393 ; 07,197 ; 12,280 ; 13,165 ; 14,194 | |
bis triméthylsilyl amide de lithium, hexaméthyldisilazide de lithium, hexaméthyldisilazane, sel de lithium, bis triméthylsilyl amidure de lithium, bis triméthylsilyl azanure de lithium, hexaméthyldisilazane de lithium, bis-triméthylsilyl amidure de lithium, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide | |
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N | |
lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide | |
2733832 | |
18 à 22 % de base active (sous forme de LiNSi) |
Solution 1 M dans le THF/éthylbenzène | |
Jaune à marron | |
− 21°C | |
C6H18LiNSi2 | |
100 ml | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C | |
167.33 | |
167.33 | |
Solution Turbid |
Sécurité et traitement
- Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.