Learn More
Thermo Scientific™ Système de 6 racks et boîtes Locator
Le système de racks et boîtes Locator 6 permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide.
Marque:  Thermo Scientific™ CY509113
7287.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21893" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Code produit. 15529975
  • 9300.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
Le système de racks et boîtes Thermo Scientific™ Locator 6 permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide. Disponible avec ou sans contrôleur de niveau à ultrasons.
Caractéristiques :
  • La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.
  • Le système est adapté aux méthodes manuelles et informatiques de gestion de l’inventaire.
  • Les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il reste moins de 5 cm (2 ″) d’azote liquide dans le récipient
  • La protection des échantillons irremplaçables est assurée par un moniteur de niveau à ultrasons en option, minimisant l’évaporation d’azote liquide et la conduction.
  • Une alarme sonore se déclenche lorsque le niveau d’azote passe en dessous du seuil de sécurité.
  • Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation.
  • Un système de verrouillage de sécurité empêche tout accès non autorisé.
Inclut :
Racks en acier inox, numérotés et conçus pour une utilisation avec les boîtes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 po (5 cm) (des racks de plus grandes dimensions sont disponibles pour stocker des ampoules de 5,0 ml). Également disponible avec ou sans contrôleur de niveau d’azote liquide (ce moniteur en option installé en usine peut aussi être acheté séparément).
Matériel nécessaire :
Boîtes cryogéniques Nalgene (à commander séparément)
Compatible avec :
  • Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 1,0 et 1,5 ml, 100 flacons par boîte, boîte de 10 (CS509X24)
  • Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 2 ml, 81 flacons par boîte, boîtes de 40 (CS509X4) ; boîtes de 20 (CS509X5)
  • Boîtes, Nalgene, 4 po pour flacons de 5 ml, 81 flacons par boîte, pièce (CS509X10)
  • Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
  • 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
  • LogBook (LT509X5)
  • Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X11-70 (100/220 V)
  • Rack, pour flacons de 5,0 ml (boîtes non incluses) (HR509X32A-70)
  • Flacons, 1 ml, boîte de 500, (AY509X32)
  • Flacons, cryogéniques, 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
  • Flacons, 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
  • Flacons, cryogéniques, 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Spécification
Spécification
Locator 6 avec moniteur de niveau
6,2 f^3
Vide
Locator 6
37,5 in
26 in
66 cm
Niveau ultrasonique
110 - 220V 50/60 Hz
0,99 L
160 lb
Boîtes (60/Système)
Dewar LN2 à remplissage manuel
184 L
Moniteur de niveau
185 jours
95,3 cm
8,5 in
21,5 cm
110/220 V
50/60 Hz
6000
72,6 kg
10 boîtes
Promotions
Prestations de service