Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et boîtes Locator™ Plus
Le système de racks et boîtes Locator 6 permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide.
5738.55€ - 9487.20€
Spécification
Type | Dewar LN2 à remplissage manuel |
---|---|
Gamme de températures | Inférieur à -180 °C |
Isolation | Vide |
Certifications/Conformité | CE, CSA |
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Comprend | Capacité en flacons | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Capacité (métrique) | Comprend | Capacité en flacons | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11776359
|
Thermo Scientific™
CY509106 |
Locator Jr. Plus | 71 L | Avec moniteur de niveau | 2000 |
7597.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10307713
|
Thermo Scientific™
CY509108 |
Locator 4 Plus | 121 L | Avec moniteur de niveau | 4000 |
8622.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11716369
|
Thermo Scientific™
CY509109 |
Locator 6 Plus | 184 L | Avec moniteur de niveau | 6000 |
9487.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11736369
|
Thermo Scientific™
CY509111 |
Locator 8 Plus | 121 l | Avec moniteur de niveau | 2000 | N/A | |||
10063553
|
Thermo Scientific™
CY50925-70 |
Locator Jr. Plus | 71 L | Sans moniteur de niveau | 2000 |
5738.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10533874
|
Thermo Scientific™
CY50935-70 |
Locator 4 Plus | 121 L | Sans moniteur de niveau | 4000 |
6844.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10398533
|
Thermo Scientific™
CY50945-70 |
Locator 8 Plus | 121 L | Sans moniteur de niveau | 2000 |
6522.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10028132
|
Thermo Scientific™
CY50985-70 |
Locator 6 Plus | 184 L | Sans moniteur de niveau | 6000 |
7497.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Le système de racks et boîtes Thermo Scientific™ Locator™ permet de stocker économiquement jusqu’à 6,000 échantillons, ce qui simplifie la récupération des échantillons et consomme un minimum d’azote liquide. Ce système indexé est disponible avec ou sans contrôleur de niveau à ultrasons.
Caractéristiques :- La conception compacte de ces systèmes minimise le besoin d’espace tout en maximisant la capacité de stockage.
- Adapté aux méthodes de gestion informatiques et manuelles
- Uniformité de température exceptionnelles : les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il ne reste que 2 pouces (5 cm) d’azote liquide dans le récipient
- Alarme sonore lorsque le niveau d’azote descend au-dessous de la plage de sécurité ; contact d’alarme à distance sec pour la surveillance à distance
- Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation
- Un système de verrouillage de sécurité empêche tout accès non autorisé
Locator 4 Plus et Locator 8 Plus :
- Avec surveillance de niveau
- Diamètre externe :55,8 cm ; Hauteur : 100,3 cm
Locator Jr. Plus :
- Sans moniteur de niveau
- Diamètre externe55,9 cm ; Hauteur : 67,9 cm
Locator 6 Plus :
- Sans moniteur de niveau
- Diamètre externe :66 cm ; Hauteur : 100,3 cm
Remarque :
La capacité déclarée de flacon accepte les flacons cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ de 1,2/2 ml
Inclus :
Portoirs en acier inoxydable indexés conçus pour être utilisés avec les boîtes cryogéniques Nalgene™ de 2 pouces (5 cm) (des racks de plus grandes dimensions sont disponibles pour stocker des ampoules de 5,0 ml dans le Locator Jr. Plus et le Locator 4 Plus). Disponible avec ou sans contrôleur de niveau d’azote liquide (ce contrôleur optionnel installé en usine peut aussi être acheté séparément).
Nécessite :
Boîtes cryogéniques Thermo Scientific Nalgene (à commander séparément)
Compatible avec :
- Boîtes Nalgene, 5 cm (2 pouces) pour les flacons (EPScientific/Ichem) de 1 et 1,5 ml, 100 tubes par boîte, boîtes de 10 (CS509X24)
- Boîtes Nalgene 5 cm (2 pouces) pour flacons de 2 ml, 81 flacons (EPScientific/Ichem) par boîte, boîtes de 40 (CS509X4) ; boîtes de 20 (CS509X5)
- Boîtes Nalgene de 10 cm (4 pouces) pour tubes de 5 ml, 81 flacons (EPScientific/Ichem) par boîte, chacune (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
- LogBook (LT509X5)
- Moniteur de niveau, installé par le client : CN509X3-70 (120 V, Jr.); CN509X6-70 (120 V, 4) ; CN509X10-70 (120 V, 6) ; CN509X9-70 (120 V, 8) ; CN509X1-70 (220 V, Jr.); CN509X4-70 (220 V, 4) ; CN509X11-70 (220 V, 6) ; CN509X7-70 (220 V, 8)
- Rack pour tubes de 5 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
- Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
- Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500 (AY509X13)
- Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
- Tubes cryogéniques de 2 ml, boîte de 500 (AY509X12)
Spécification
Dewar LN2 à remplissage manuel | |
Inférieur à -180 °C | |
Vide | |
CE, CSA |