Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-950 : Produits chimiques, huiles alimentaires et matières grasses
Spectrophotomètre automatique haute précision pour la mesure objective des couleurs
14855.00€
Spécification
Étalonnage | Yes |
---|---|
Certifications/Conformité | CE, RoHS, WEEE |
Raccordements | USB, LAN, RS232 |
Stockage de données | 100,000+ Measurements |
Affichage | Backlit LCD |
Code produit | Marque | Comprend | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11370992
|
Lovibond™
1379501 |
Logiciel compatible avec Windowstrade;, lampe de rechange, instructions, kit de démarrage RCMsi et cellules en verre optique Lovibondtrade; | 1 x 10, 1 x 1, 1 x 5,25 po |
14855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Spectrophotomètres précis et très efficaces pour les échantillons optiquement transparents qui répondent à la demande de données couleur fiables et cohérentes pour un large éventail d’échantillons. La chambre cellulaire longue longueur de trajet permet également la mesure d’échantillons de lumière extrêmement non saturés et d’échelles de couleurs qui sont définies avec des longueurs de long trajet, y compris la couleur du Tintometer™ Lovibond RYBN et AOCS. Les instruments éliminent toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont pas affectées par l’opérateur ou l’environnement.
- Échelles de couleurs : Lovibond RYBN, couleur AOCS-Tintometer, couleur Gardner, valeurs CIE, données spectrales
- Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
- Mesure automatique et non subjective des couleurs
- Données conformes aux normes internationales
- Construction en acier robuste, résistante aux produits chimiques
- Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
- Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
- Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
- Capacité sensorielle à distance
- Calcul et description de l’état hors teinte
- Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
- Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
- Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
- Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
- Une large gamme d’accessoires est disponible (par ex. imprimante thermique)
- La chambre d’échantillonnage de 6 po (153 mm) garantit la conformité aux normes AOCS, ISO et ASTM
- Appareil de chauffage intégré en option, jusqu’à 95°C
Compliance
Conforme aux normes AOCS, ISO et ASTM.
Spécification
Yes | |
USB, LAN, RS232 | |
Backlit LCD | |
Tungsten Halogen | |
90/240 V | |
Chemicals, oils and fats | |
17 cm | |
16.9 lb. | |
20.27 in. |
CE, RoHS, WEEE | |
100,000+ Measurements | |
English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese | |
10 nm | |
420 to 710 nm | |
6.69 in. | |
Textured Fabricated Steel | |
7.7 kg | |
51.5 cm |