Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre à scintillation liquide Wheaton™
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir l’intégrité des joints. Les flacons en verre à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en verre borosilicaté.
318.00€ - 391.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Volume (métrique) | 20 mL |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Quantité | Lot de 500 |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Matériau du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11526325
|
DWK Life Sciences
986581 |
Feuille métallique | PP |
391.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778819
|
DWK Life Sciences
986586 |
Cône de joint en poly | Urée |
371.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10523614
|
DWK Life Sciences
986580 |
Mousse de polyéthylène | PP |
377.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11380480
|
DWK Life Sciences
986582 |
Feuille métallique | Urée |
318.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
- Les revêtements en feuille de métal et en liège résistent aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et aux alcools
- Les revêtements en cône en polyéthylène résistent aux fissures et offrent une rétention de couple supérieure et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
Spécification
Transparent | |
20 mL | |
Lot de 500 |
28 mm | |
61 mm | |
22-400 |