Learn More
Corning™ Agitateur numérique LSE pour microplaques
Grande capacité - Traitement jusqu’à 4 microplaques
1084.25€
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10713042
|
Corning™
6781-4 |
6781-4 |
1084.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11971991
|
Corning™
6782-4 |
6782-4 |
1084.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’agitateur numérique pour microplaques Corning LSE offre un contrôle numérique de la vitesse d’agitation et du temps de fonctionnement. Un bouton de commande unique permet de régler les paramètres. Les valeurs sont affichées sur un grand écran à 3 chiffres. Une base robuste permet de fermer le moteur pour un fonctionnement silencieux et sans vibration.
La plateforme en acier inox incluse peut accueillir jusqu’à 4 microplaques (puits standard ou profonds) et l’agitateur est sûr pour une utilisation dans des environnements à température contrôlée de 4°C à 65°C.
- Grande capacité - Traitement jusqu’à 4 microplaques
- Orbite de 3 mm à des fins de resuspension, d’homogénéisation ou d’agitation au vortex
- Grand écran numérique avec une commande à bouton unique du temps de vitesse
- Convient à une utilisation en chambre froide ou en incubateur