Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out pour microplaques M10
Centrifugez jusqu’à 4 microplaques ou 2 plaques DeepWell en toute simplicité grâce aux portoirs pour microplaques amovibles.
Marque: Thermo Scientific™ 75005706
1456.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21988" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.93500kg
Description
Idéal pour les centrifugations rapides — centrifugez 4 microplaques ou 2 plaques midi-DeepWell avec la commodité des portoirs transportables à l’aide du rotor à godets oscillants pour microplaques Thermo Scientific™ M10.
- Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé en moins de 3 secondes offre :
- Une installation et une dépose sans problème du rotor
- Aucun outil n’est nécessaire
- Des procédures de changement de rotor simples
- Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
- Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
Spécification
Rotor à godets oscillants pour microplaques M-10 | |
4 microplaques plaques standard ou 2 microplaques deep-well | |
4 400 tr/min | |
13103 | |
90° |
Rotor à godets oscillants | |
2,576 ×g | |
119 mm | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8 | |
Oui |