Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à faible volume Matrix™ avec bouchons vissés et codes-barres 2D, tube de stockage avec code 2D dans rack à code-barres
Maximisez vos capacités de stockage avec les tubes de stockage à faible volume Thermo Scientific™ Matrix avec bouchons vissés et codes-barres 2D, la solution pour un stockage sûr des échantillons.
395.00€ - 636.00€
Spécification
Type de produit | Screw Top Tube |
---|---|
Capacité (métrique) | 200 µl |
Matériau | PP vierge de qualité médicale classe VI, PC avec loquets en PP, Joint Santoprene / VTP (vulcanisats thermoplastiques) |
Stérilité | Stérile |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Code produit | Marque | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15194178
|
Thermo Scientific™
3748 |
En rack, 5 racks/boîte | Sterile & PCR Ready |
580.00€
480 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15432322
|
Thermo Scientific™
3747 |
En vrac, 1 sachet de 480 tubes | Sterile & PCR Ready |
395.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15533734
|
Thermo Scientific™
3748-BR |
En rack, 5 racks/boîte | Sterile & PCR Ready |
636.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Optimisez la capacité de stockage avec les tubes de stockage à faible volume Thermo Scientific™ Matrix avec bouchons vissés et codes-barres 2D, désormais disponibles dans un rack à codage couleur.
Ces tubes 2D à filetage intérieur de 200 μl maximisent la capacité dans les systèmes de stockage manuels ou automatisés. Ils peuvent être utilisés pour le stockage dans pratiquement toutes les conditions de laboratoire, de la température ambiante à la phase vapeur de l’azote liquide, tandis que les codes-barres 2D permanents permettent un suivi sûr et sécurisé des précieux échantillons de faible volume. Compatibles avec la gamme complète de lecteurs de codes-barres 2D Thermo Scientific. Les données d’échantillons peuvent être intégrées dans des bases de données ou des systèmes de suivi existants.
Conception compacte
- Hauteur totale inférieure à 23 mm—Capacité de stockage manuel ou automatisé qui peut être doublée par rapport à des options de tubes de volume plus élevé
- Maximiser la capacité de stockage permet d’améliorer l’espace de laboratoire et la consommation d’énergie.
Bouchon de conception innovante
- Bouchon universel à filetage interne 2D de 200 μl présentant une structure monobloc avec joint moulé qui ne peut pas être serrée à l’excès manuellement ou avec des outils de bouchage automatisés
- Le matériau du joint en élastomère thermoplastique convient au stockage à température ambiante jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide.
Suivi sécurisé
- Fixé de façon permanente, le code-barres 2D unique est gravé au laser à la base de chaque tube de stockage à bouchon vissé muni d’un codes-barres Thermo Scientific Matrix 2D pour une identification et un suivi des échantillons sécurisés
- Un lecteur de code-barres 2D Thermo Scientific décode instantanément le code-barres 2D de chaque tube en numérisant le tube dans toutes les applications ou bases de données ou en l’intégrant via plusieurs options d’exportation.
- Le nouveau rack à code-barres permet son propre suivi en plus de celui des tubes.
- Codes-barres gravés au laser et texte lisible par les humains sur trois tailles de rack plus code 2D sur le fond du rack
- Une fois que les données des échantillons sont stockées, il suffit de scanner le tube pour accéder aux informations sur les échantillons et en identifier le contenu.
Contrôle qualité rigoureux
- Chaque tube de stockage à code-barres 2D est vérifié afin d’en garantir la lisibilité.
- Tous les codes-barres sont vérifiés par rapport à notre base de données de codes déjà attribués pour éviter les doublons.
- Chaque tube est testé contre les fuites afin de garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons.
Conseils d’experts
- Notre équipe bénéficie d’une solide réputation en matière d’assistance en équipements et consommables.
- Consultez-nous pour obtenir des conseils pour optimiser vos processus de stockage d’échantillons.
Spécification
Screw Top Tube | |
PP vierge de qualité médicale classe VI, PC avec loquets en PP, Joint Santoprene / VTP (vulcanisats thermoplastiques) | |
Sterile & PCR Ready |
200 µl | |
Stérile |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.